クローン
528, monoclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
human
以下との反応禁止
mouse, rat
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections (2.5 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation(1 µg/sample)
Neutralization Studies
Paraffin Sections )
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
詳細
アプリケーション
Frozen Sections (2.5 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation(1 µg/sample)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (see application references)
包装
アナリシスノート
HL-60 cells or human brain
A-431 or normal skin tissue
その他情報
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
GR01-100UG:
GR01-MG:
GR01-ML:
試験成績書(COA)