Merck
MFGL10SF3
Durapore® 0.22 µm、Millipak®Final Fillカプセル
Millipak® Final Fill 100
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSC Code:
23151806
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Durapore® 0.22 µm、Millipak®Final Fillカプセル, Millipak® Final Fill 100
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 100
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany