Merck
MPHL04GF2
Durapore® 0.45 µm、Millipak®カプセル
sterile, Millipak® 40
別名:
Sterile Millipak-40 Filter Unit 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質水準
無菌性
irradiated
sterile
製品種目
Millipak® 40
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
20 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
テクニック
bioburden reduction: suitable
ろ過面積
200 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
3/4 in.
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤1.5 mg/device
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
泡立ち点
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
詳細
Device Configuration: Gamma Gold Capsule
包装
ブリスター
調製ノート
Sterilization Method
123 °C 90 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥200 mL
Gravimetric Extractables: using sterilized device after a 200 mL flush and 24 hours in water at controlled room temperature
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany