Merck
NB-1L-BK
Blood typing Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
Anti-Lea from the clone GA2, Murine IgA, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-Lea (clone GA2), Blood Grouping Reagent
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
GA2, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 L
濃度
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6-8
アイソタイプ
IgA
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube technique
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
NB-1L-BK:
試験成績書(COA)