Merck
P2B050V20
Pellicon® 2 MaxiウルトラフィルトレーションBiomax® モジュール
filtration area 2 m2, NMWCO 50 kDa
別名:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-50 V 2 m2
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
23151806
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
9.0 cm (3.5 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
ろ過面積
2 m2
Membrane nominal area
2 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
50 kDa NMWCO
pH
1-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 50 Maxi Cassette sets the standard in cassette-style tangential flow filtration devices. P2B050V20 was designed with process scale-up and applications development in mind.
Millipore′s BIOMAX 50 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 2 m2 with a pore size of 50 kDa NMWCO.
アプリケーション
Concentration, desalting or buffer exchange of:
  • Protein solutions
  • Polysaccharide solutions
  • Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
  • Cell cultures and lysates
  • Colloidal suspensions
  • Viral cultures
特徴および利点
  • Type V screen (open channel)
  • Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
  • Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
  • Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Prefiltration Rquirements: 100 µm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2B050V20:
試験成績書(COA)