メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
輸送温度
wet ice
詳細
MilliporeのヒトiPS選択キットは、免疫細胞染色(ICC)を用いて、生きているヒトESCおよび完全にリプログラミングされたヒトiPS細胞の多能性状態をモニタリングするための、迅速かつ簡便で非侵襲的な方法です。 ヒトiPS選択キットでは、生細胞イメージングと、リプログラミング中間体の不均一な集団から完全にリプログラミングされたヒトiPS細胞を識別することが可能で、下流の用途のためにさらに継代して増殖させることができるヒトiPS細胞を生きたまま選択できます。 選択した生染色されたヒトiPSクローンは正常なヒトESC形態を保持しており、正常に増殖し継代できます。 キットの構成は次のとおりです。 (1)ヒト多能性マーカーとして知られている2つのコンジュゲート抗体(Tra-I-60およびSSEA-4)、(2)線維芽細胞に特異的なネガティブ選択マーカー(CD13-PE)、(3)以下の2つの機能を持つ細胞透過性のヘキスト核色素:すべての細胞を標識する、および完全にリプログラミングされた細胞(Hoechst Dim)と部分的にリプログラミングされた細胞(Hoechst Bright)を区別する(Chan et al)。
最近の知見から、完全にリプログラミングされたヒトiPS細胞には以下の特徴があることが示されています: (1)線維芽細胞マーカーであるCD13の発現をダウンレギュレートしている。(2)多能性マーカーであるSSEA-4およびTRA-1-60の発現をアップレギュレートしている。(3) ウイルス導入遺伝子をサイレンシングしている。(4)Nanogの内因性発現を再活性化している。(5)Hoeschst Dim表現型を呈する。 これらの特徴により、 部分的にリプログラミングされた細胞の混合集団から、完全にリプログラミングされたヒトiPS細胞を、高い信頼性で識別できます。
アプリケーション
ヒトiPS選択キットは、生細胞イメージングに加えて、リプログラミング中間体の不均一な集団から完全にリプログラミングされたヒトiPS細胞を識別することが可能です。
研究カテゴリー
幹細胞研究
幹細胞研究
包装
抗体あたり試験40回分
調製ノート
2~8°Cで受領日から6か月間安定です。 取り扱いの推奨事項:最初に解凍するときは、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。 未希釈アリコートで遮光し、2~8°Cで冷蔵保存してください。
その他情報
抗SSEA-4 PE(マウスモノクローナルIgG3)、カタログ番号:CS204438。 50 μgの0.25 mg/mL精製マウスIgG抗体1バイアル。
抗TRA-1-60 FITC(マウスモノクローナルIgM)、カタログ番号:CS204460。 50 μgの0.5 mg/mL精製マウスIgM抗体1バイアル。
抗CD13 PE(マウスモノクローナルIgG1)、カタログ番号:CS204449。 50 μの1 mg/mL精製マウスIgG抗体1バイアル。
ヘキスト核染色、カタログ番号:CS204269。 15 μLの1 mg/mLストック溶液1バイアル。
抗TRA-1-60 FITC(マウスモノクローナルIgM)、カタログ番号:CS204460。 50 μgの0.5 mg/mL精製マウスIgM抗体1バイアル。
抗CD13 PE(マウスモノクローナルIgG1)、カタログ番号:CS204449。 50 μの1 mg/mL精製マウスIgG抗体1バイアル。
ヘキスト核染色、カタログ番号:CS204269。 15 μLの1 mg/mLストック溶液1バイアル。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。