Merck
TB-10X2ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - Rare Specificities & AHG
Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
P3BER, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 2 mL
濃度
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6-8
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s For
In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TB-10X2ML-U:
試験成績書(COA)