Merck
TU-5ML-RU
Blood typing Reagent For Research Use - RHCE (Rh) Specificities
Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
別名:
Anti-e (clone MS-16/MS-21/MS-63), Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.46
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide.
Filtered through a 0.22μm terminal filter.
Shelf Life: 30 months from date of filtration,
For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TU-5ML-RU:
試験成績書(COA)