Merck
52182
0.1M クエン酸 pH 5.0 – 30% PEG 6000 溶液
別名:
PEG Grid Screening Solution 32/Kit-No 36436
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
pH
5.0±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
52182-100ML-F: + 52182-BULK-F: + 52182-10ML-F-KC: + 52182-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)