Merck
CLS432014
Corning® XT Starter
complete, low profile
別名:
Starter Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103800
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Corning® XT Starter, complete, low profile
feature
complete, low profile
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432014
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
color
purple
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
General description
An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack and CoolSink modules. Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood, keeping samples cold (0.5° to 4.0°C) up to four hours. 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of temperature performance. To extend the cooling duration, keep an additional XT Cooling Core in the freezer and rotate the Cores as needed.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)