Merck
F2134
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Tyr
≥90% (HPLC)
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C31H42N4O7
CAS番号:
分子量:
582.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2134-BULK:
F2134-1MG:
F2134-5MG:
F2134-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)