Merck
MLMIR1663
MISSION® Lenti microRNA、マウス
mmu-miR-7002-3p
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Mature sequence:
UUGUGCUUCCCCUUGCCAG
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MISSION®
form
liquid
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
mature sequence
UUGUGCUUCCCCUUGCCAG
Sanger mature/minor accession no.
Sanger microRNA accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
SIGMAの Mission Lenti-miRは、正確なダイサープロセシングの必要条件に合う一般的な構造骨格からmiRNAを発現し、独自のアルゴリズムによってその骨格構造の塩基対パターンを模倣して部分的相補鎖をデザインします。マイクロRNA配列を含むオリゴがTRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。各miRNA構造はクローン化され、配列が検証されています。成熟マイクロRNA配列は、miRBaseから取得されています。レンチウイルス形質導入粒子は、配列検証済みのレンチウイルスプラスミドベクターから作製されます。マイクロRNA配列を含むオリゴがTRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。このベクターを互換性のあるパッケージングプラスミドと一緒に適切な細胞株に導入すると、哺乳類細胞への形質導入に使用可能なウイルス粒子が生成されます。ポリメラーゼIIプロモーターである伸長因子1α(EF1A)は、ウイルスRNAの逆転写とウイルスDNAの宿主細胞ゲノムへの組込みに必要なmiRNA発現を駆動するために選ばれました。さらに、Woodchuck Hepatitis Post-Transcriptional Regulatory Element(WPRE)が、レンチウイルスベクターによって伝達された導入遺伝子の発現を亢進します。このレンチウイルスベクターは、細胞を選定するためのピューロマイシン耐性遺伝子も保有しています。マウスに基づくMMLVまたはMSCVレトロウイルスシステムとは異なり、レンチウイルスに基づく粒子は、特異的miRNA構造をニューロンや樹状細胞などの分化型非分裂細胞へ効率的に感染させ組み込ませることができます。
Other Notes
miRBase V20 Mature IDに基づく
ネガティブコントロールとしてNCLMIR001とNCLMIR002の2つをご利用いただけます。
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MLMIR1663:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
MLMIR166304061836722739