Merck
SY3H94E1CB15
Synthonix Corporation
3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.50 M in THF
別名:
bromo(3,4-difluorobenzyl)zinc
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
272.41
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)