Merck
Home애플리케이션분석 화학Calibration, Qualification & Validation
Calibration, Qualification & Validation
교정 및 분석법 검증용으로 인증받은 표준 물질
표준 물질은 하나 이상의 성질에 대해 균일하고 견고하게 확립된 값을 갖는 물질입니다. 이는 방법 교정, 측정 방법 검증, 측정 불확도 추정 또는 물질에 대한 값 할당을 통해 측정의 정확성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
표준 물질은 분석 시험 워크플로 및 광범위한 품질 보증 계획의 중요한 구성요소입니다. 표준 물질은 엄격한 요건에 따라 제조되며 제공된 데이터의 인증 및 추적성 측면에서 다른 실험실 시약과 다릅니다. 인증받은 표준 물질(CRM) 및 기타 품질 등급의 표준 물질부터 분석 인증서, 도량형 추적성과 같은 개념에 이르기까지 표준 물질의 세계는 방대합니다.
주요 카테고리
칼피셔(Karl Fischer) 표준 물질
칼피셔(Karl Fischer) 표준 물질
Aquastar® 시약으로 고체, 액체, 기체의 수분 함량을 손쉽게 측정하세요. 적정을 위한 당사의 물 표준 물질을 사용하여 정확한 결과를 얻으세요.
제품 구매
아미노산, 펩타이드 및 단백질 표준 물질
아미노산, 펩타이드 및 단백질 표준 물질
단백질, 펩타이드, 아미노산에 대한 분석 표준물은 바이오마커 발견, 제약 연구, 임상 및 진단 테스트, 하향식 및 상향식 단백질체학, 식품 인증 애플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
제품 구매
미생물학 표준 물질
미생물학 표준물질
미생물 인증 참조 물질을 살펴보세요. Supelco®의 VITROIDS™, LENTICULE® 디스크. 음식, 음료, 칸나비스 테스트에 적합합니다. 오늘 주문하세요.
제품 구매
인증받은 표준 물질은 일반적인 측정과 칼 피셔 적정법에서 정확한 적정량을 측정하기 위해 없어서는 안 될 필수적인 도구입니다. 이는 pH 미터, 원자 흡수 분광계(AAS), 유도결합 플라즈마 분광법(ICP), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 액체 크로마토그래피(LC), 가스 크로마토그래피(GC), 이온 크로마토그래피(IC)와 같은 분석 기기의 정확한 교정을 위해서도 중요합니다.
표준 물질은 분석 시험 워크플로 및 광범위한 품질 보증 계획의 중요한 구성요소입니다. 표준 물질은 엄격한 요건에 따라 제조되며 제공된 데이터의 인증 및 추적성 측면에서 다른 실험실 시약과 다릅니다. CRM(인증 표준 물질) 및 기타 품질 등급의 표준 물질부터 분석 인증서, 도량형 추적성 및 기타 개념에 이르기까지 표준 물질의 세계는 방대하고 때로는 혼란스럽습니다.
표준 물질은 국가측정학 및 기타 기본표준에서 인증받은 표준 물질(CRM), 표준 물질(RM), 분석 표준물, 연구등급 또는 연구화학물질에 이르기까지 품질등급에 따라 5가지 주요 카테고리로 분류됩니다. 하나의 품질 등급에서 상위 등급으로 갈수록 인증 및 추적성 요건이 증가합니다. 최상위 수준은 정부가 표준화를 제공하는 반면, 특정 ISO 지침은 CRM과 RM용 표준화를 제공합니다. 이러한 ISO 요건에는 ISO 17034, ISO/IEC 17025, ISO 지침 31이 있습니다.
표준 물질 생산자는 CRM 또는 RM을 제조하기 위해 이러한 ISO 요건을 충족해야 합니다. 인증받은 표준 물질의 경우 분석 인증서를 제공해야 하며, 여기에 포함된 정보는 앞에서 언급한 ISO 지침에 의해 정의됩니다. 마지막 두 수준에 대한 품질 규격은 정부나 CRM과 RM에 특정한 ISO 인증보다는 각 독립 생산자가 규정합니다.
Choosing the Correct Reference Material for your Testing Purpose
국가측정표준품(National Metrology Standard)(예: NIST, JRC, NMI 호주)
일차표준품(Compendial Standard)(예: USP, EP, BP, JP, IP)
  • 공인기관에 의해 발행됨
  • 최고 수준의 정확성(accuracy)과 소급성(traceability)을 제공하는 것으로 간주됨
인증표준물질(CRM) (ISO 17034, 17025)
  • 최고 수준의 정확성(accuracy), 불확도(uncertainty), SI 측정 단위로의 소급성(traceability)을 제공하는 것으로 간주됨
  • 공인된 표준물질 생산자에 의해 제조됨
표준물질(RM) (ISO 17034)
  • CRM보다 생산 및 공급을 위해 요구되는 ISO 국제기준이 덜 까다로움
  • 공인된 표준물질 생산자에 의해 제조됨
분석표준품(ISO 9001)
  • 분석성적서가 제공됨
  • 제공되는 인증 수준이 다양할 수 있음
시약 등급 / 연구용 화학물질
  • 분석성적서와 함께 제공할 수 있음
  • 표준물질로 사용하도록 규명되지 않음
그림 2. 표준 물질의 계층 - 다른 유형은 무엇입니까?
표준 물질은 요구되는 방법 또는 제품 가용성에 따라 분말, 용액 또는 매트릭스의 세 가지 다른 형태로 사용됩니다. 올바른 표준 물질을 선택하는 것은 실험실 검사 애플리케이션에서 매우 중요합니다.
 시험 목적에 기반한 표준 물질 선택
기기의 인증 및 교정에는 추적성의 유지 관리 및 확립이 필요합니다. 선택된 표준 물질은 실험실에서 이를 달성하도록 도움이 됩니다. 일상적인 시스템 적합성 애프리케이션에서 실용적이고 사용하기 편리하면서 일상적인 사용에 신뢰가 가고 비용 효율적인 표준 물질을 선택하는 것이 중요할 수 있습니다. 검증 방법에서는 실험실 방법이 정확하고 정밀하다는 것을 보여주기 위해 아주 정확하고 정밀한 표준 물질을 사용하는 것이 중요합니다. 고유성과 스크리닝 목적을 위해 입증된 진위와 고유성 등 표준 물질의 속성이 중요합니다. 정량, 분석 또는 안정성 평가와 관련된 응용분야에서는 안정적이고 정확한 표준 물질이 필요합니다.
시험 유형표준 물질 사용표준 물질 요건 
기기 적격성/보정 시스템 성능 확립
측정 정확성
연간 적격성
정기적인 밸런스 보정
추적 가능 
정기적인 보정/시스템 적합성매일/주간
시스템/특정 방법
정기적인 성능 설정
사용 전 밸런스 보정
LC-UV/MS; GC-FID에 대한 시스템 성능 확인
사용에 적합 
분석법 검증정확성
정밀도
특이성 및 간섭
LOD/LOQ 및 선형성
의약품 QC, 환경 검사
분석물 표준, 간섭, 불순물
정확한
추적 가능
고유성알려지지 않은 것과 알려진 것을 비교제약, 식품 등 유입되는 원료 물질
스크리닝 검사
진위성 
내용물 또는 분석분석물 정량화살충제/독소 제한
제약 QC - API 내용물
내용물 인증
추적 가능한
안정성 평가제품 안정성 모니터링제약 QC안정적이고 균일함 
내부 품질관리분석법 정확성정기적인 분석물 정량화 - 제약/살충제/진단내용물 인증
추적 가능한
표 1.표준 물질로 사용 - 시험 유형
목적에 적합한 표준 물질 선택은 규제 요건, 가용성, 검사 애플리케이션 유형, 정확성 수준, 시료 매트릭스와 같은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
시험 유형NMI 표준품일차표준품(Compendial Standard)CRMRM분석 표준시약 화학물질(Reagent Chemical)속성
기기 적격성/보정   추적 가능성 및 정확성
정기적인 보정/시스템 적합성Maybe 적격한 표준 물질(1차 또는 2차)
분석법 검증  정확성, 정밀도, 편차
고유성진위성
내용물 또는 분석Maybe 적격한 표준물질
안정성 평가Maybe 적격한 표준물질
내부 품질 관리Maybe 적격한 표준물질
규제성 / 인가  적격한 표준물질
표 2.표준 물질 선택 시 목적에 맞는 지침 제공
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.