콘텍트렌즈 및 치과 제조
콘택트렌즈와 치과 제조는 안과 및 구강 건강을 개선하기 위해 재료와 제조 혁신을 사용하여 빠르게 진화하는 분야입니다. 자사와 협력하여 양질의 원자재를 공급하고 유연한 대량 생산 및 맞춤형 옵션을 통해 스케일업에서 생산에 이르는 안정적인 공급망을 확보하십시오.
주요 카테고리
Dental prosthetic device fabrication
콘택트렌즈 제조
콘택트렌즈는 시력 교정, 치료, 미용에 사용되는 안과 보철 장치입니다. 콘택트렌즈는 향상된 산소 및 수분 투과성으로 인해 일반적으로 고분자 또는 실리콘 하이드로겔 소재로 생산됩니다. 재료 선택은 표면의 평활도, UV 흡수 그리고 찢김, 인열 저항 및 표면 결함에 영향을 미칩니다. 정밀 제조 기술은 성형 공정, 선반 절단, 플라즈마 처리 등 콘택트렌즈 특성을 더욱 맞춤형으로 제작 가능하게 하였습니다. 감염과 염증으로 인한 부작용을 완화하고 소비자의 편안함과 안전을 향상시키기 위해 현재 새로운 모노머, 고분자 화학, 제조 방법을 개발하는 데 연구의 초점을 맞추고 있습니다.
치과 제조
치의학에서는 구강건강 관리, 구강질환 퇴치 및 치료, 치아와 턱의 불일치 교정 등을 목적으로 하고 있습니다. 치과 제조는 다양한 고체 및 고분자 합성, 가공 및 표면 기능화 방법을 사용하여 치과에서 사용되는 재료, 제품, 장비를 제조합니다. 충전재, 캡, 크라운, 브리지는 레진 기반 복합재로 제작되며, 유리 아이오노머와 합금은 치과 복원 애플리케이션을 위해 사용됩니다. 치과 인상은 치과와 연골조직의 3D 모델을 위한 정확한 음의 틀을 형성하기 위해 알긴산염 재질을 사용합니다. 미적인 치과 치료 애플리케이션에는 과산화 화합물을 사용한 치과 표백 그리고 광중합 레진 시멘트를 사용해 치아에 접합하는 자기베니어가 포함됩니다.
치과 소재에 대한 연구는 유연성, 내구성, 생체 적합성, 항균 특성을 향상시키기 위한 차세대 모노머에 초점을 맞추고 있습니다. 컴퓨터 지원 설계(CAD)와 컴퓨터 지원 제조(CAM), 맞춤형 의치, 치과 임플란트, 교정 장치를 활용하여 3D 프린팅으로 빠르고 저렴하게 제조할 수 있습니다.
관련 자료
- 가역적 첨가-분해 연쇄 이동(RAFT) 중합작용 과정 및 RAFT 시약 클래스와 응용분야를 확인해 보십시오.
- Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
- We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
- With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
- 모두 보기 (9)
관련 프로토콜
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- 모두 보기 (3)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]