Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
동의어(들):
Z-glycine N-succinimidyl ester
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C14H14N2O6
CAS 번호:
Molecular Weight:
306.27
Beilstein:
1552957
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥95.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
mp
111-115 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
InChI key
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)