Merck
BMSBSH50022BEUK
myBlock ll digital dry bath with 2 Quick-Flip blocks for tube
strips and plates, AC/DC input 230 V AC, UK plug
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
BMSBSH50022BEUK
₩1,858,059
₩1,858,059
예상 입고일2026년 1월 16일세부사항
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH5002-2B-E-UK
파라미터
+5 °C temp. range (+105 °C)
5-105 °C temp. range
용량
, holds 2 blocks
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
BMSBSH50022BEBMSBSH5002EUKBMSBSH5002E
capacity
, holds 2 blocks
capacity
, holds 2 blocks
capacity
, holds 2 blocks
capacity
, holds 2 blocks
parameter
+5 °C temp. range (+105 °C), 5-105 °C temp. range
parameter
+5 °C temp. range (+105 °C), 5-105 °C temp. range
parameter
5-105 °C temp. range
parameter
5-105 °C temp. range
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH5002-2B-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH5002-2B-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH5002-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH5002-E
일반 설명
myBlock series is a "next generation" product line that introduces several major advantages over traditional dry baths. They are the first digital dry baths to include advanced microprocessor controls, timed or continuous operation and a removable hinged lid. In addition, an optional external temperature feedback probe can be positioned directly inside a sample tube, providing real-time control and monitoring of actual sample temperature.
MyBlock′s transparent lid helps to promote better uniformity and minimize temperature stratification in the block by maintaining a warm air jacket layer. The hinged lid can be flipped open (to the rear), or easily removed (lifted off) to accommodate taller tubes.
  • Digital temperature control (set and walk away)
  • Hinged lid (improves uniformity & conserves energy)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)