Merck
AMBH2D6F3F32
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품 AMBH2D6F3F32는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
350.9
MDL number:
제품 AMBH2D6F3F32는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
NBSGEAPKXCFNTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/640280-28-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)