Merck
AOBH97F101E5
AOBChem
2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic acid
동의어(들):
2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품 AOBH97F101E5는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
198.15
MDL number:
제품 AOBH97F101E5는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C9H7FO4/c1-14-6-3-2-5(4-11)7(8(6)10)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
UFVQFRBXXKZMEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
MSDS
https://aobchem.com/2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)