Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품 APO414278590는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
제품 APO414278590는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI key
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)