Merck
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C38H41ClN2O2
Molecular Weight:
593.20
UNSPSC 코드:
12352211
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
형광
λex 585 nm; λem 610 nm
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
일반 설명
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)