Merck
810354P
Avanti
Sulfo-Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Sulfo-Cyanine 3 free acid, potassium 1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
810354P-5MG
₩394,835
₩394,835
예상 입고일2025년 12월 11일세부사항
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C30H35KN2O8S2
Molecular Weight:
654.84
UNSPSC 코드:
12352213
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
관련 카테고리
애플리케이션
Lipids Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)