Merck
810397P
Avanti
Sulfo-SquareFluor 631/643, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(E)-1-(5-carboxypentyl)-2-(((E)-2-hydroxy-4-oxo-3-((1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene)cyclobut-1-en-1-yl)methylene)-3,3-dimethylindoline-5-sulfonate
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C33H36N2O7S
Molecular Weight:
604.71
UNSPSC 코드:
12352211
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (810397P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
형광
λex 631 nm; λem 643 nm
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+]1=C(\C=C2/C(O)=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
일반 설명
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield. 
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)