Merck
860862P
Avanti
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-6R-hyxroxy-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C64H121NO6
Molecular Weight:
1000.65
UNSPSC 코드:
12352211
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860862P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
관련 카테고리
일반 설명
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2) is natural component of human skin and is essential in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)