Merck
880243P
Avanti
DSG-PEG2000-Azide
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[azido(polyethylene glycol)-2000]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C129H255N3O49
Molecular Weight:
2632.40
UNSPSC 코드:
12352211
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
관련 카테고리
일반 설명
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research. 
특징 및 장점
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)