Merck
880245P
Avanti
DSG-PEG2000-DBCO
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C148H270N2O51
Molecular Weight:
2893.71
UNSPSC 코드:
12352211
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880245P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc2ccccc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
관련 카테고리
일반 설명
DSG-PEG2000-DBCO is a lipid that consists of a DSG-PEG2000 unit conjugated to a DBCO unit. This lipid incorporates itself into micelles and liposomes.
특징 및 장점
The ability for this lipid to be clickable and can be conjugated to a variety of molecules using click chemistry.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)