Merck
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
동의어(들):
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품 BDPH9BCCC19D는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H8Br2
CAS 번호:
Molecular Weight:
263.96
MDL number:
제품 BDPH9BCCC19D는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)