Merck
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
동의어(들):
6-amino-2-pyridinesulfonamide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C5H7O2N3S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
173.2
MDL number:
제품 BDPH9BCD0C19는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)