Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
동의어(들):
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품 BDPH9BCE052D는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C6H4O2N2Cl1Br1
CAS 번호:
Molecular Weight:
251.47
MDL number:
제품 BDPH9BCE052D는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)