Merck
BDPH9C02027C
Bide Pharmatech
N-((S)-5-(((1R,2S)-2-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)benzamide bis(4-methylbenzenesulfonate)
동의어(들):
N-((S)-5-(((1R,2S)-2-(4-fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopentan-2-yl)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)benzamide bis(4-methylbenzenesulfonate)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품 BDPH9C02027C는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C42H50O8N7S2F1
CAS 번호:
Molecular Weight:
864.03
MDL number:
제품 BDPH9C02027C는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C28H34FN7O2.2C7H8O3S/c1-34-15-17-35(18-16-34)28(38)25(3-2-12-30-26-19-24(26)20-4-8-22(29)9-5-20)32-27(37)21-6-10-23(11-7-21)36-14-13-31-33-36;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-11,13-14,24-26,30H,2-3,12,15-19H2,1H3,(H,32,37);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t24-,25-,26+;;/m0../s1
Inchi Key
WLRWBXFBIJMKHG-DVNXTAPYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Health hazard
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)