Merck
BDPH9C021C19
Bide Pharmatech
(E)-3-(2-Propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
동의어(들):
(E)-3-(2-propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H12O2N1F3
CAS 번호:
Molecular Weight:
259.23
MDL number:
제품 BDPH9C021C19는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-3-9-8(5-7-11(17)18)4-6-10(16-9)12(13,14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,17,18)/b7-5+
Inchi Key
CNCIJHJOEHBPBF-FNORWQNLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)