Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품 ENA413166179는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
제품 ENA413166179는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)