Merck
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품 ENA432540435는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
제품 ENA432540435는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)