크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
433 °F
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
불순물
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
증발 잔류물
≤0.0050%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.683 - 0.684
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 0.0050 %
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.