Merck
1.05579
TLC plastic sheets, PEI Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
동의어(들):
PEI Cellulose Thin Layer Chromatography Sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
cellulose matrix
plastic support
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 sheets
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
80-120 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
시트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
저장 온도
2-8°C
일반 설명
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Cellulose plates are used to analyze polar substances. An organic sorbent, cellulose is perfect for separating hydrophilic substances by partition chromatography. Typical applications include the analysis of amino acids, carbohydrates, and phosphates as well as nucleic acid and nucleic acid derivatives. We offer cellulose plates in two grades: TLC for conventional and HPTLC for demanding, high-performance separations.
분석 메모
Layer thickness: 70 - 110 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Chromatographic testing:
hRf-values
- Adenosine-5-triphosphoric acid disodium salt:
3 - 6
- Adenosine-5-diphosphoric acid monopotassium salt dihydrate: 16 - 22
- Adenosine-5-monophosphoric acid disodium salt hexahydrate: 47 - 55
Typical value determined on a sheet
Eluent: 1 M Aqueous sodium chloride solution
기타 정보
Replaces: 5579-7; 5579
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13