Merck
1.09084
Dust-cover for collection head
aluminum cover, suitable for air monitoring
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41103403
NACRES:
NA.74
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
aluminum cover
Agency
non-compendial
제품 라인
MAS-100®
특징
autoclavable
포장
pkg of 1 unit
응용 분야
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with MAS-100 Eco®
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Extra dust cover for collection head protects the perforated lid from damage and dirt. All portable MAS-100® instruments come with a dust cover made from anodized aluminum. The dust cover can be autoclaved and disinfected with all disinfectants compatible to anodized aluminum in order to avoid false positive results in high grade cleanrooms.
애플리케이션
Extra dust cover for collection head prevents cross-contamination for the perforated lid and the agar media, when the air sampler is dormant.
법적 정보
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Storage Class Code