Merck
1.09479
Multi-element standard III dissolved in oil
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
동의어(들):
Oil-dissolved Multi-element Standard for ICP/AAS
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116107
EC 인덱스 번호:
232-384-2
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
Certipur®
농도
900 ppm in oil
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
동점도
200 cSt(40 °C)
bp
<300 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
multi-component solution
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
Multi-element standard III dissolved in oil is intended to use as a calibration standard for elemental analysis through ICP and AAS methods.
분석 메모
Ag (Silver): 885 – 915
Al (Aluminium): 885 – 915
B (Boron): 885 – 915
Ba (Barium): 885 – 915
Ca (Calcium): 885 – 915
Cd (Cadmium): 885 – 915
Cr (Chromium): 885 – 915
Cu (Copper): 885 – 915
Fe (Iron): 885 – 915
Mg (Magnesium): 885 – 915
Mo (Molybdenum): 885 – 915
Mn (Manganese): 885 – 915
Na (Sodium): 885 – 915
Ni (Nickel): 885 – 915
P (phosphorus): 885 – 915
Pb (Lead): 885 – 915
Si (Silicon): 885 – 915
Sn (Tin): 885 – 915
Ti (Titanium): 885 – 915
V (Vanadium): 885 – 915
Zn (Zinc): 885 – 915
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
법적 정보
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available