Merck
1.11142
Residual Hardness Test Kit, colorimetric
water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO₃), MQuant®
동의어(들):
Residual Hardness Visual Test Kit
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NA.24
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Residual Hardness Test, colorimetric, water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO3), for use with MQUANT®
특정 분석물질
calcium, magnesium
Quality Level
측정 범위
0.7-2.7 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.04-0.15 °d
0.05-0.19 °e
호환성
for use with MQUANT®
검출 방법
colorimetric
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Method: colorimetric with color card 0.04 - 0.08 - 0.15 °d 0.05 - 0.1 - 0.19°e 0.7 - 1.4 - 2.7 mg/l CaCO₃ MQuant®
This MQuant® Residual Hardness test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The residual hardness is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.
The test can be used in:
  • Boiler water and boiler feed water
  • Check of ion-exchanger plants for the production of deionized water
법적 정보
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2