Merck
1.14977
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
동의어(들):
Chlorine Visual Test Kit Refills
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 TESTS
₩213,353
₩213,353
예상 입고일2026년 1월 12일세부사항
벌크 견적 요청하기추가 정보 요청
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NA.24
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
refill
Quality Level
특정 분석물질
chlorine
호환성
for use with MCOLORTEST®
검출 방법
colorimetric
저장 온도
15-25°C
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 3
이 품목
1.149791.18458
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
iron
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
일반 설명
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14976 and 1.14434 for the colometric evaluation of chlorine.
for 114976, 114434 MQuant®
법적 정보
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
DIN EN ISO 7393에 따른 유리 Chlorine용 표준용액 조제
유리 Chlorine용 AQA 표준 - 유리 Chlorine용 표준용액 조제 - 유리 Chlorine용 저장용액 조제: 먼저 약 6 - 14% 활성 chlorine을 함유하는 sodium hypochlorite 용액을 이용하여 1:10 희석액을 조제합니다. 이를 위해 sodium hypochlorite 용액 10 ml를 피펫으로 보정 또는 적합성이 확인된 100 ml 정량 플라스크 안에 넣은 뒤 분석용 정제수를 표선까지 채웁니다.
유리 염소를 위한 AQA 표준 - 유리 chlorine용 표준용액 조제
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393