Merck
1.18308
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
동의어(들):
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C12H25NaO3S
CAS 번호:
Molecular Weight:
272.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
219-200-6
NACRES:
NB.21
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥99% (acidimetric)
기술
ion pair chromatography: suitable
투과
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
벌크 밀도
330 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable