Merck
14-492-M
GSK3α Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in Sf21 cells
분자량
Mw 55 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
일반 설명
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α
Product Source: Expressed in Sf21 cells
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: GSK3α
Target Sub-Family: CMGC
포장
Also available in 250μg size as catalog # 14-492M - Call for pricing and availability.
물리적 형태
Ni2+/NTA-agarose
제조 메모
1 year at -70°C
분석 메모
Routinely evaluated by phosphorylation of Phospho-Glycogen Synthase Peptide-2 (GSK3 Substrate)
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany