Merck
14-606-M
ASK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분자량
Mw 61.5 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
일반 설명
N-Terminal GST and C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946
Product Source: expressed in E. coli cells
애플리케이션
Research Category
Inflammation & Immunology
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: Ask1
Target Sub-Family: STE
포장
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-606M when ordering the 250 µg size.
물리적 형태
Ni2+/NTA-agarose
제조 메모
6 months at -70°C
분석 메모
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany