Merck
1468190006
Clear Thioglycollate Medium
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
동의어(들):
CTM, Clear Fluid Thioglycollate Medium 450mL, Clear Thioglycollate Medium
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41106225
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Clear Thioglycollate Medium, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
feature
closure type Red screw cap with septum and protector
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
450 mL
Quality Level
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c