Merck
1.51912
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC Column
동의어(들):
Purospher® STAR SI (5µm) Hibar® RT 250-10
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC column
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Purospher®
특징
endcapped: no
포장
1 ea of
파라미터
400 bar pressure
65 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 10 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
Silica bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH 범위
1.5-10.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Purospher® STAR Si endcapped, 5 µm HPLC columns offers highest separation efficiency for normal-phase chromatography of low molecular weight compounds soluble in organic solvents.Purospher® STAR Si, 5 µm Hibar® RT 250-10 Hibar® RT 250-10 is the optimal choice for Semi-Preparative HPLC separation of complex samples.Learn more about Purospher® STAR HPLC and UHPLC ColumnsLearn more about the Supelco HPLC Column portfolio and Method development:Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection GuideBrochure: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
애플리케이션
Intended to be used in the separation of aflatoxins, carotenoids, oils, fat soluble vitamins, lipids, and fatty acids.
특징 및 장점
  • Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
  • High separation efficiency
  • Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
  • Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
  • Good suitability for LC-MS applications
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany