제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
다음으로 건너뛰기
Grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
375 °C
효능
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
전이 온도
flash point 273 °C
solubility
4.9 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
관련 카테고리
1 of 4
이 품목 | PHL80141 | 8.17073 | PHR1270 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O) | pH - | pH 2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O) | pH - |
| solubility 4.9 g/L | solubility - | solubility 4.9 g/L | solubility - |
분석 메모
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
523.4 °F
Flash Point (°C)
273 °C