Merck
8.00420
3-Aminophenol
for synthesis
동의어(들):
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩38,367
250 G
₩80,084
1 KG
₩216,297
50 KG
₩6,151,205
₩38,367
예상 입고일2025년 12월 15일세부사항
벌크 견적 요청하기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
3-(NH2)C6H4OH
CAS 번호:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
209-711-2
NACRES:
NA.22
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
>600 °C
효능
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp
122 °C
전이 온도
flash point 178 °C
solubility
26 g/L
density
0.99 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2