로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C5H12O2
CAS 번호:
Molecular Weight:
104.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
201-056-0
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
60 hPa ( 16 °C)
Grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
60 hPa ( 16 °C)
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
mp
-47 °C
전이 온도
flash point -10 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
14.0 °F
Flash Point (°C)
-10 °C