Merck
8.18150
Tin(II) chloride
anhydrous for synthesis
동의어(들):
Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩96,831
500 G
₩270,701
₩96,831
예상 입고일2025년 12월 04일세부사항
벌크 견적 요청하기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
Cl2Sn
CAS 번호:
Molecular Weight:
189.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-868-0
NACRES:
NA.22
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
powder
효능
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa
mp
246 °C
solubility
2700 g/L
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
452335204722908924
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
2700 g/L
solubility
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
solubility
-
solubility
-
mp
246 °C
mp
246 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, flakes
form
crystals
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.18 (20 °C)
pH
2.18 (20 °C)
pH
-
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable