Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
파라미터
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
기술
protein purification: suitable
길이
50 cm (19.7 in.)
면적
3119 cm2 , cross-sectional
bed H
50-500 mm
베드 용적
16-156 L
직경
63 cm (24.8 in.)
법적 정보
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany