Merck
AIRGAPXL2
Air Gap Device
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41104200
NACRES:
JA.13
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pkg of 1 unit
호환성
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This accessory can be connected directly to a 10 mm OD tubing to protect the reject tubing.
애플리케이션
For the bacteriological protection of reject lines.
법적 정보
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Water Purification Solutions for Clinical Laboratories Consistency that Drives Efficiency and ProductivityTo produce accurate results on time that physicians can trust, clinical lab operators need to ensure efficient operation of their analyzers and automated chains. Brochure 8 Pages
모두 보기